Strontiumchlorid hexahydrat ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A16764.0B A16764.30
A16764.0BEA 1590 DKK
A16764.0B A16764.30
Strontiumchlorid hexahydrat ≥99%
Strontiumchlorid hexahydrat
Purity: 99+% CAS No.: 10025-70-4 Molecular Formula: SrCl2.6H2O Formula Weight: 266.62 (158.53anhy) Refractive Index: 1.650 Merck Reference: 14,8840 MDL No.: MFCD00149865
Formel: SrCl₂·6H₂O
Molekylvægt: 266.62 g/mol
Kogepunkt: 100
Smeltepunkt: 61
Massefylde: 1.93
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149865
CAS-nummer: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 13,08920