Calciumchlorid dihydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
5239.1 5239.2
ROTH5239.1EA 0 DKK
ROTH5239.1 ROTH5239.2
Calciumchlorid dihydrat
Calciumchlorid dihydrat
Formel: CaCl₂·2H₂O
Molekylvægt: 147.01 g/mol
Kogepunkt: 1600
Smeltepunkt: 176
Massefylde: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149613
CAS-nummer: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660