Bariumchlorid dihydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Barium dichloride
21715.263EA 311 DKK
21715.263 21715.296
Bariumchlorid dihydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Bariumchlorid dihydrat
Formel: BaCl₂·2H₂O
Molekylvægt: 244.27 g/mol
Kogepunkt: 1560
Smeltepunkt: 960
Massefylde: 3.86 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149154
CAS-nummer: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN nummer: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,00971
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Insolubility in water Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm