Bariumchlorid dihydrat, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01717.1000 1.01717.9050
1.01717.1000EA 617 DKK
1.01717.1000 1.01717.9050
Bariumchlorid dihydrat, Supelco®
Bariumchlorid dihydrat
Formel: BaCl₂·2H₂O
Kogepunkt: 1560 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 960 °C
Massefylde: 3,86 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149154
CAS-nummer: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN nummer: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00971