Natriumorthowolframat dihydrat, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06672.1000 1.06672.9025
1.06672.1000EA 3410 DKK
1.06672.1000 1.06672.9025
Natriumorthowolframat dihydrat, Supelco®
Natriumorthowolframat dihydrat
Formel: Na₂WO₄·2H₂O
Smeltepunkt: 100 °C
Massefylde: 3,23 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149190
CAS-nummer: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 12,08847