Natriumhydrogensulfat monohydrat 99, AnalaR NORMAPUR® zA
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Sodium bisulphate monohydrate
28120.231EA
518
DKK
28120.231
28120.297
Natriumhydrogensulfat monohydrat 99, AnalaR NORMAPUR® zA
Natriumhydrogensulfat monohydrat
Formel:
NaHSO₄·H₂O Molekylvægt: 138.08 g/mol Smeltepunkt: 183 Massefylde: 2.1 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149210 CAS-nummer: 10034-88-5 EINECS: 231-665-7 UN nummer: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 13,08658 |
Specifikationer Testresultater
Assay | Min. 99 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 5 ppm |
Total N (Nitrogen) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 5 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |