Natriumhydrogensulfat monohydrat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06352.0500 1.06352.9050
1.06352.0500EA 558 DKK
1.06352.0500 1.06352.9050
Natriumhydrogensulfat monohydrat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Natriumhydrogensulfat monohydrat
Formel: NaHSO₄·H₂O
Smeltepunkt: 183 °C
Massefylde: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149210
CAS-nummer: 10034-88-5
EINECS: 231-665-7
UN nummer: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08658
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 1080 g/l (20 °C)
Melting Point 183 °C (decomposition)
Molar Mass 138.07 g/mol
Bulk Density 900 - 970 kg/m3
Density 2.12 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material