Natriumtiosulfat pentahydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
P034.1 P034.2 P034.5
ROTHP034.1EA 190.19 DKK
ROTHP034.1 ROTHP034.2 ROTHP034.5
Natriumtiosulfat pentahydrat
Natriumtiosulfat pentahydrat
Formel: Na₂S₂O₃.5H₂O
Molekylvægt: 248.19 g/mol
Smeltepunkt: 48
Massefylde: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149186
CAS-nummer: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844