Natriumtiosulfat pentahydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8649.1 8649.2
ROTH8649.1EA 0 DKK
ROTH8649.1 ROTH8649.2
Natriumtiosulfat pentahydrat
Natriumtiosulfat pentahydrat
Formel: Na₂S₂O₃.5H₂O
Smeltepunkt: 48 °C
Massefylde: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149186
CAS-nummer: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844