Natriumtiosulfat pentahydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
27909.296EA 412 DKK
27909.296 27909.365 27909.460
Natriumtiosulfat pentahydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Natriumtiosulfat pentahydrat
Formel: Na₂S₂O₃.5H₂O
Smeltepunkt: 48 °C
Massefylde: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149186
CAS-nummer: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm