Natriumtiosulfat pentahydrat ≥98%, purified
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
27905.293EA 354 DKK
27905.293 27905.362
Natriumtiosulfat pentahydrat ≥98%, purified
Natriumtiosulfat pentahydrat
Formel: Na₂S₂O₃.5H₂O
Molekylvægt: 248.19 g/mol
Smeltepunkt: 48
Massefylde: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149186
CAS-nummer: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm