Natriumtiosulfat pentahydrat, high purity
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0484-2.5KGEA 1970 DKK
0484-2.5KG 0484-500G
Natriumtiosulfat pentahydrat, high purity
Natriumtiosulfat pentahydrat
Formel: Na₂S₂O₃.5H₂O
Smeltepunkt: 48 °C
Massefylde: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149186
CAS-nummer: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Insolubles <0.005%
pH (5%, Water) @25 °C 6.0 – 8.4
Purity >99%
Sulphate & Sulphite <0.1%
Sulphide <0.0001%