tri-Natriumphosphat dodecahydrat ≥98%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
28032.293EA 235 DKK
28032.293 28032.362 28032.460
tri-Natriumphosphat dodecahydrat ≥98%, TECHNICAL
tri-Natriumphosphat dodecahydrat
Formel: Na₃PO₄·12H₂O
Smeltepunkt: ∼75 °C
Massefylde: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149198
CAS-nummer: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
UN nummer: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08808
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 98 %