Lithiumhydroxid monohydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
3997.2 3997.1
ROTH3997.2EA 0 DKK
ROTH3997.2 ROTH3997.1
Lithiumhydroxid monohydrat
Lithiumhydroxid monohydrat
Formel: LiOH·1H₂O
Kogepunkt: 920 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 462 °C
Massefylde: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149772
CAS-nummer: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN nummer: 2680
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05556