Lithiumhydroxid monohydrat ≥98.5%, Purum, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
13020-1KG 13020-6X1KG
13020-1KGEA 1670 DKK
13020-1KG 13020-6X1KG
Lithiumhydroxid monohydrat ≥98.5%, Purum, Fluka™
Lithiumhydroxid monohydrat
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: LiOH·1H₂O
Kogepunkt: 920 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 423 °C
Massefylde: 1,830 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149772
CAS-nummer: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN nummer: 2680
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05556
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 98.5 %
Assay of Li₂CO₃ Max. 1 %
Calcium (Ca) Max. 0.05 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.02 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Chloride (Cl) Max. 0.05 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %