Lithiumhydroxid monohydrat ≥99.995% (metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
44473.14 44473.22 44473.36
44473.14EA 1490 DKK
44473.14 44473.22 44473.36
Lithiumhydroxid monohydrat ≥99.995% (metals basis)
Lithiumhydroxid monohydrat
Purity: 99.995% CAS No.: 1310-66-3 Molecular Formula: LiOH.H2O Formula Weight: 41.96 (23.95anhy) Physical Form: Powder Density: 1.51 Merck Reference: 14,5534 UN No.: 2680 MDL No.: MFCD00149772
Formel: LiOH·1H₂O
Kogepunkt: 920 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 462 °C
Massefylde: 1,51
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149772
CAS-nummer: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN nummer: 2680
ADR: 8,II
Merck Index: 14,5534