Natriummolybdat(VI) dihydrat, EMPLURA®, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06524.1000
1.06524.9050
1.06524.1000EA
4140
DKK
1.06524.1000
1.06524.9050
Natriummolybdat(VI) dihydrat, EMPLURA®, Supelco®
Natriummolybdat(VI) dihydrat
Formel:
Na₂MoO₄·2H₂O Smeltepunkt: 687 °C Massefylde: 3,28 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149170 CAS-nummer: 10102-40-6 EINECS: 231-551-7 Merck Index: 13,08718 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 840 g/l (20 °C) |
Melting Point | 687 °C Elimination of water of crystallisation |
Molar Mass | 241.95 g/mol |
Bulk Density | 1000 - 1400 kg/m3 |
pH | 9 - 10 (840 g/l, H2O, 20 °C) |
Hill Formula | Na2MoO4 * 2 H2O |
Chemical Formula | Na2MoO4 * 2 H2O |