Natriumdichromat dihydrat ≥99%, Purum, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
12266-1KG 12266-5KG
12266-1KGEA 1440 DKK
12266-1KG 12266-5KG
Natriumdichromat dihydrat ≥99%, Purum, Fluka™
Natriumdichromat dihydrat
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
Molekylvægt: 298.00 g/mol (261.97 anhy)
Kogepunkt: Dec. (on heating)
Smeltepunkt: 357 °C (anhydr.)
Massefylde: 2.52 g/cm³ (13 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149166
CAS-nummer: 7789-12-0
EINECS: 234-190-3
UN nummer: 3086
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,08754
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %
Chloride (Cl) Max. 0.05 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.5 %