Natriumdichromat dihydrat 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L14890.22 L14890.36 L14890.PG
L14890.22EA 301 DKK
L14890.22 L14890.36 L14890.PG
Natriumdichromat dihydrat 98%
Natriumdichromat dihydrat
Purity: 99% CAS No.: 7789-12-0 Molecular Formula: Cr2Na2O7.2H2O Formula Weight: 298.00 (261.97anhy) Odour: Odourless Melting Point: 100° -2H2O UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00149166
Formel: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
Molekylvægt: 298.00 g/mol (261.97 anhy)
Smeltepunkt: 100 °C (-2H₂O)
Massefylde: 2.348
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149166
CAS-nummer: 7789-12-0
EINECS: 234-190-3
UN nummer: 3087
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08754