Natriumdichromat dihydrat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
219240010 219240025
ACRO219240010EA 1080 DKK
ACRO219240010 ACRO219240025
Natriumdichromat dihydrat 99%
Natriumdichromat dihydrat
Formel: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
Molekylvægt: 298.00 g/mol (261.97 anhy)
Smeltepunkt: 357 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149166
CAS-nummer: 7789-12-0
EINECS: 234-190-3
UN nummer: 3087
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08754
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Orange Crystals or needles
Titration Iodometric ≥98.5 %
pH 3.5 to 3.9 (5 % solution)
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)