Natriumkarbonat decahydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Soda
K303.1 K303.2
ROTHK303.1EA 708.34 DKK
ROTHK303.1 ROTHK303.2
Natriumkarbonat decahydrat
Natriumkarbonat decahydrat
Formel: Na₂CO₃·10H₂O
Molekylvægt: 286.14 g/mol
Smeltepunkt: 33
Massefylde: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149178
CAS-nummer: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8