Natriumkarbonat decahydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Soda
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06391.1000 1.06391.5000 1.06391.9025
1.06391.1000EA 661 DKK
1.06391.1000 1.06391.5000 1.06391.9025
Natriumkarbonat decahydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO for analysis, Supelco®
Natriumkarbonat decahydrat
Formel: Na₂CO₃·10H₂O
Molekylvægt: 286.14 g/mol
Smeltepunkt: 33
Massefylde: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149178
CAS-nummer: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 210 g/l (20 °C)
Melting Point 33 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 286.14 g/mol
Bulk Density 700 - 900 kg/m3
Density 1.44 g/cm3 (20 °C)
pH 11 - 12 (50 g/l, H2O, 25 °C)