di-Natriumtetraborat decahydrat ≥97%, powder, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
27705.361EA 1850 DKK
27705.361 27705.460
di-Natriumtetraborat decahydrat ≥97%, powder, TECHNICAL
di-Natriumtetraborat decahydrat
Formel: Na₂B₄O₇·10H₂O
Molekylvægt: 381.37 g/mol
Kogepunkt: 320
Smeltepunkt: 75
Massefylde: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149193
CAS-nummer: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 13,08662
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 97 %