Blydiacetat trihydrat 99.999% (trace metals basis), ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
317230250
317230050
ACRO317230250EA
1440
DKK
ACRO317230250
ACRO317230050
Blydiacetat trihydrat 99.999% (trace metals basis), ekstra ren
Blydiacetat trihydrat
Formel:
(H₃CCOO)₂Pb·3H₂O Kogepunkt: 280 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 75 °C Massefylde: 2,55 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00150023 CAS-nummer: 6080-56-4 EINECS: 206-104-4 UN nummer: 1616 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,05415 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |