Sølvnitrat standard solution 0.1 mol/l (0.1 N) in water
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
124250010 124250050
ACRO124250010EA 945 DKK
ACRO124250010 ACRO124250050
Sølvnitrat standard solution 0.1 mol/l (0.1 N) in water
Sølvnitrat
Formel: AgNO₃
Massefylde: 1,015 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003414
CAS-nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN nummer: 3264
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.0998 to 0.1002 N (20°C)