Sølvnitrat 0.05 mol/l (0.05 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
30475.297EA 366 DKK
30475.297 30475.322
Sølvnitrat 0.05 mol/l (0.05 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric
Sølvnitrat
Formel: AgNO₃
Molekylvægt: 169.87 g/mol
Kogepunkt: 444
Smeltepunkt: 210
Massefylde: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003414
CAS-nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN nummer: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
På tilbud lige nu
De valgte varer nedenfor er i øjeblikket på udsalg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST traceable Confirmed