(S)-(-)-Limonen 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
(S)-(-)-p-Mentha-1,8-dien, (S)-(-)-Dipenten, (S)-(-)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexen, L(-)-Limonen
203731000
203735000
ACRO203731000EA
228
DKK
ACRO203731000
ACRO203735000
(S)-(-)-Limonen 96%
(S)-(-)-Limonen
Formel:
C₁₀H₁₆ Molekylvægt: 136.24 g/mol Kogepunkt: 175 Smeltepunkt: 104…84 °C Massefylde: 0.842 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 48 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001558 CAS-nummer: 5989-54-8 EINECS: 227-815-6 UN nummer: 2052 ADR: 3 III Merck Index: 13,05515 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4690 to 1.4760 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |
Specific optical rotation | (20°C, 589 nm) (neat) ≤ -60° |