Svovlsyre 4 mol/l (8 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric, COD_determination_NFT 90-101
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
30148.297EA 267 DKK
30148.297 30148.320
Svovlsyre 4 mol/l (8 N) aqueous solution, AVS TITRINORM Volumetric, COD_determination_NFT 90-101
Svovlsyre
Formel: H₂SO₄
Molekylvægt: 98.08 g/mol
Kogepunkt: 330
Smeltepunkt: 10.38
Massefylde: 1.84
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN nummer: 2796
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 3.992 - 4.008 mol/l
Chemical oxygen demand (COD) Passes test
NIST traceable Confirmed