D(+)-Kamfer 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (1R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone, (1R,4R)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (1R,4R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (1R,4R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone, (R)-(+)-1,7,7-Trimethyl-2-norbornanone, (1R)-(+)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, (+)-Camphor
227841000 227845000
ACRO227841000EA 685 DKK
ACRO227841000 ACRO227845000
D(+)-Kamfer 97%
D(+)-Kamfer
Formel: C₁₀H₁₆O
Kogepunkt: 408 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 176…180 °C
Massefylde: 0,992 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064149
CAS-nummer: 464-49-3
EINECS: 207-355-2
UN nummer: 2717
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01739
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 174 to 179 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +41° to +44° (20 °C, 589 nm) (c=10, alcohol)