Svovlsyre 1 mol/l (2 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
30149.291EA 349 DKK
30149.291 30149.325 30149.371
Svovlsyre 1 mol/l (2 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Svovlsyre
Formel: H₂SO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN nummer: 3264
ADR: 8,III
På tilbud lige nu
De valgte varer nedenfor er i øjeblikket på udsalg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
NIST traceable Confirmed