Svovlsyre 0.5 M H2SO4 (1.0N) in aqueous solution ≥99.9% Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
35354-1L 35354-10L-VP 35354-2.5L 35354-6X1L 35354-5L-VP
35354-1LEA 278 DKK
35354-1L 35354-10L-VP 35354-2.5L 35354-6X1L 35354-5L-VP
Svovlsyre 0.5 M H2SO4 (1.0N) in aqueous solution ≥99.9% Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Svovlsyre
Formel: H₂SO₄
Molekylvægt: 98.08 g/mol
Kogepunkt: 100 °C (1.013 hPa)
Smeltepunkt: <0 °C
Massefylde: 1.030 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 203-755-4
UN nummer: 3264
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective