Svovlsyre 0.25 mol/l (0.5 N) i vandigopløsning, AVS TITRINORM volumetrisk opløsning
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
30143.291EA 273 DKK
30143.291 30143.405
Svovlsyre 0.25 mol/l (0.5 N) i vandigopløsning, AVS TITRINORM volumetrisk opløsning
Svovlsyre
Formel: H₂SO₄
Massefylde: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN nummer: 3264
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.2495 - 0.2505 mol/l
NIST traceable Confirmed