Svovlsyre standardised solution 0.5 N in aqueous solution
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
35653.K2 35653.M4
35653.K2EA 420 DKK
35653.K2 35653.M4
Svovlsyre standardised solution 0.5 N in aqueous solution
Svovlsyre
Molecular Formula: H2SO4 Formula Weight: 98.08 Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 2796 MDL No.: MFCD00064589
Formel: H₂SO₄
Massefylde: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN nummer: 3264
ADR: 8,III