Svovlsyre 0.1 mol/l (0.2 N) i vandigopløsning, AVS TITRINORM volumetrisk opløsning
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
30145.297EA 276 DKK
30145.297 30145.402
Svovlsyre 0.1 mol/l (0.2 N) i vandigopløsning, AVS TITRINORM volumetrisk opløsning
Svovlsyre
Formel: H₂SO₄
Massefylde: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN nummer: 2796
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed