Svovlsyre 0.1 M H2SO4 (0.2N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
35357-1L 35357-5L-VP 35357-6X1L
35357-1LEA 575 DKK
35357-1L 35357-5L-VP 35357-6X1L
Svovlsyre 0.1 M H2SO4 (0.2N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Svovlsyre
Formel: H₂SO₄
Kogepunkt: 100 °C (1,013 hPa)
Massefylde: 1,010 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 203-755-4
UN nummer: 3264
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective