Svovlsyre 0.05 mol/l (0.1 N) i vandigopløsning, AVS TITRINORM volumetrisk opløsning
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
30150.295EA
257
DKK
30150.295
30150.375
30150.320
30150.400
Svovlsyre 0.05 mol/l (0.1 N) i vandigopløsning, AVS TITRINORM volumetrisk opløsning
Svovlsyre
Formel:
H₂SO₄ Massefylde: 1,01 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS-nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN nummer: 2796 ADR: 8,II |
Specifikationer Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.0499 - 0.0501 mol/l |
NIST traceable | Confirmed |