Svovlsyre 0.05 M H2SO4 (0.1N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
35358-1L 35358-10L-VP 35358-5L-VP 35358-6X1L
35358-1LEA 277 DKK
35358-1L 35358-10L-VP 35358-5L-VP 35358-6X1L
Svovlsyre 0.05 M H2SO4 (0.1N) in aqueous solution Reag. Ph. Eur. volumetric solution, Fluka™
Svovlsyre
Formel: H₂SO₄
Molekylvægt: 98.08 g/mol
Kogepunkt: 100 °C (1.013 hPa)
Smeltepunkt: 0 °C
Massefylde: 1.010 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 203-755-4
UN nummer: 3264
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective