Svovlsyre standard solution 0.05 mol/l (0.1 N) in water
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
124230010 124230025
ACRO124230010EA 422 DKK
ACRO124230010 ACRO124230025
Svovlsyre standard solution 0.05 mol/l (0.1 N) in water
Svovlsyre
Formel: H₂SO₄
Massefylde: 1,005 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Solution
Strength 0.0998 to 0.1002 N (20°C)
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Residue after evaporation ≤0.001 %