Natriumthiosulfat 0.2 M Na2S2O3 (0.2N) volumetric solution, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
35233-1L 35233-6X1L
35233-1LEA 1090 DKK
35233-1L 35233-6X1L
Natriumthiosulfat 0.2 M Na2S2O3 (0.2N) volumetric solution, Fluka™
Sodium thiosulphate
Formel: Na₂S₂O₃
Molekylvægt: 158.11 g/mol
Kogepunkt: 100 °C
Smeltepunkt: 48
Massefylde: 1.01 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003499
CAS-nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Factor 0.998 - 1.002