Natriumthiosulfat 0.1 mol/l (0.1 N) i vandigopløsning, AVS TITRINORM volumetrisk opløsning
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
31553.294EA 267 DKK
31553.294 31553.363 31553.408
Natriumthiosulfat 0.1 mol/l (0.1 N) i vandigopløsning, AVS TITRINORM volumetrisk opløsning
Sodium thiosulphate
Formel: Na₂S₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003499
CAS-nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed