Natriumhydroxid 5 mol/l (5 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Caustic soda
31624.290EA 429 DKK
31624.290 31624.320
Natriumhydroxid 5 mol/l (5 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molekylvægt: 40 g/mol
Kogepunkt: 1390
Smeltepunkt: 323
Massefylde: 1.186 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN nummer: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 4.99 - 5.01 mol/l
NIST traceable Confirmed