Natriumhydroxid 2 mol/l (2 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Caustic soda
98108.290EA 332 DKK
98108.290 98108.360 98108.400
Natriumhydroxid 2 mol/l (2 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Kogepunkt: 109 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,078 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN nummer: 1824
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 1.996 - 2.004 mol/l