Natriumhydroxid 1 mol/l (1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM Reag. USP, NF volumetric solution
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Gennemsntilig vurdering: 5.0 (Bedømmelse)
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Var denne bedømmelse brugbar? Ja Nej
Ja: 0 Nej: 0 
Chimie analytique / Chimiste / LYON
Ja, jeg anbefaler
Produit très pratique, prêt à l'emploi. Parfait pour la titrimétrie.
Farlig
Synonymer: Caustic soda
31627.368EA 415 DKK
31627.368 31627.404 31627.290
Natriumhydroxid 1 mol/l (1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM Reag. USP, NF volumetric solution
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molekylvægt: 40 g/mol
Kogepunkt: 1390
Smeltepunkt: 323
Massefylde: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN nummer: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.998 - 1.002 mol/l
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Conforms to Reag. USP-NF Passes test
Conforms to BDH 19139 Passes test