Natriumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetric solution
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Caustic soda
31951.290EA 151 DKK
31951.290 31951.370 31951.404
Natriumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetric solution
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molekylvægt: 40 g/mol
Kogepunkt: >105 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 323
Massefylde: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN nummer: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
NIST traceable Confirmed
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.499 - 0.501 mol/l