Natriumhydroxid 0.25 mol/l (0.25 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Caustic soda
31956.296EA 249 DKK
31956.296 31956.410
Natriumhydroxid 0.25 mol/l (0.25 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molekylvægt: 40 g/mol
Kogepunkt: >105 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 323
Massefylde: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN nummer: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.2495 - 0.2505 mol/l
NIST traceable Confirmed