Rengøringsservietter, WYPALL*
Leverandør: KIMBERLY CLARK
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
7772 7775 7776
115-1559EA 2670 DKK
115-1559 115-1560 115-1561
Rengøringsservietter, WYPALL*
Papirservietter Engangsservietter og - håndklæder Imprægnerede servietter
De vandfrie WYPALL* renseservietter er fremstillet af imprægneret, riflet polypropylen og er specielt designet og formuleret til effektiv rengøring af meget snavsede maskiner og værktøj. Takket være formuleringen uden d-limonen fjerner servietterne nemt snavs. Kombinationen af den fugtgivende lotion og det specialudviklede stof sikrer desuden, at hænderne føles rene og huden behagelig.
  • Leveres i bærbar og genlukkelig dispenser
  • Det absorberende lag opsuger og fastholder snavset, hvilket forhindrer det i at komme tilbage på hænderne
  • Avanceret