Dækglas til objektglas
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
470045 470050 470055 470060 470816 470819 470820
BRND470045EA 688 DKK
BRND470045 BRND470050 BRND470055 BRND470060 BRND470816 BRND470819 BRND470820
Dækglas til objektglas
Dækglas
Disse dækglas er fremstillet af klart borosilikatglas, hydrolytisk klasse 1, med fremragende kemisk resistens.
  • Fuldautomatisk produktion garanterer klar-til-brug kvalitet
  • Ren, fri for støv og fedt
  • Forvrængningsfri
Planhedstolerance: ±3 µm