Dækglas til tællekamre
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
723015 723014 723016
631-1190EA 196 DKK
631-1190 631-1193 631-1192
Dækglas til tællekamre
Dækglas
Dækglas til hæmacytometer adskiller sig fra almindelige dækglas ved at være plane og have en poleret overflade.
  • Refraktivt indeks ne = 1,52 ±0,01
  • Abbetal ve = 56,5 ±0,5
  • Planhedstolerance ±3 µm