Tællekamre, BLAUBRAND® Bürker-Türk
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
719505 719520
BRND719505EA 659 DKK
BRND719505 631-1159
Tællekamre, BLAUBRAND® Bürker-Türk
Objektglas Tællekamre
De store kvadrater er underinddelt i 16 gruppekvadrater med sider på 0,2 mm.
  • Hvert gruppekvadrat i det midterste
  • Store kvadrat er underinddelt i 16 minikvadrater med sider på 0,05 mm (= 0,0025 mm²)