Tællekamre, BLAUBRAND® Neubauer
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
718605 718620
BRND718605EA 659 DKK
BRND718605 BRND718620
Tællekamre, BLAUBRAND® Neubauer
Objektglas Tællekamre
De fire store kvadrater i hjørnerne mærket 'L' til optælling af leukocytter er hver underinddelt i 16 kvadrater med sider á 0,25 mm.
  • Inddelingen viser 9 store kvadrater på hver 1 mm².
  • Det store kvadrat i midten er underinddelt i 16 kvadrater med sider á 0,25 mm. Hvert gruppekvadrat består af 16 mini-kvadrater med sider på 0,05 mm, dvs. med et areal på 0,0025 mm²
De 5 gruppekvadrater i det midterste, store kvadrat anvendes til optælling af trombocytter og erythrocytter.
I modsætning til de mere avancerede forbedrede Neubauer-tællekamre er tælleområdet i hvert gruppekvadrat begrænset af den yderste af de tredobbelte kantlinjer.